重要文件
Z289647
Sigma-Aldrich
Fine test sieves
Brass frame, pore size 1.00 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105003
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
brass
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
ATM 18BS8F
粒徑
18 mesh
孔徑
1.00 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
  • Meet ASTM specification E-11
  • SS wire cloth measurement traceable to NIST
  • Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library
粒度換算表來自我們的實驗室基礎技術圖書館
粒度換算表來自我們的實驗室基礎技術圖書館