重要文件
Z416940
Supelco
带标准球形接头的柱色谱组件
capacity 1,000 mL, With fritted disc (porosity C), joint: SJ 75/50
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NC.05
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: SJ75/50
等級
for chromatography
技術
LPLC: suitable
容量
1,000 mL
柱外徑 × 長度
57 mm × 508 mm
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
由色谱柱、流量控制器以及弹簧夹构成。溶剂瓶需要单独订购。
應用
柱色谱可用于以中等分离度进行快速、制备性分离。这项技术最早见述于 J. Org. Chem., 43, 2923 (1978),它通常采用硅胶进行分离,但近年来反相填料的应用越来越普及。应用压力 <20psig (1.4kg/cm2)。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)