重要文件
Z413216
Sigma-Aldrich
Aldrich® Vigreux column
Vacuum-jacketed, effective L 300 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104812
NACRES:
NB.43
接合處
joint ST/NS24/40
內徑 × 內徑
19 mm × 38 mm
有效長度
300 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Vigreux indents run the entire length of the column and act as the packing for the column.
Jacketed version is pictured.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)