重要文件
Z406686
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 134 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass
描述
for shafts with button
特點
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Ace Glass 8083-20
寬度 × 長度
24 mm × 134 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)