文件
Z405663
J. Young needle valve
PTFE, side arm O.D. 7 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
40141602
NACRES:
NB.79
材料
PTFE
製造商/商標名
J. Young
側臂外徑
7 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
• PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
• PTFE needle shut-off point
• Calibrated barrel indicates flow and facilitates reproducibility