重要文件
SYNF424450
Synthware three neck round bottom flask with bottom outlet
500 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
同義詞:
Synthware F424450, 3-neck round flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass flask
round bottom
three-neck (angled side necks; with bottom outlet)
接合處
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F424450
容量
50 mL
500 mL
500 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Lower outlet is a 4 mm straight bore PTFE stopcock.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)