重要文件
Z400645
Supelco
带精密阀的 EZSafe® 色谱柱
With fritted disc, I.D. × L 15 mm × 250 mm, volume 40 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
NC.05
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for chromatography
技術
LPLC: suitable
內徑 × 長度
15 mm × 250 mm
孔尺寸
2 mm
容積
40 mL
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带贮存器的低压(最大7psig)中壁厚色谱柱。带螺纹的无脂 PTFE 插件将控流阀连接到色谱柱上。全 PTFE 精密阀和滴头。
法律資訊
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)