Z342254
同義詞:
231700117, NMR tubes
1 of 10
Z565229
Wilmad® NMR管,5 mm 直径,经济型
Z342270
Schott® NMR sample tubes
Sigma-Aldrich
Z272019
Wilmad® NMR 管,直径 5 mm,精度型
WIMWG10004
Wilmad® NMR tubes 5 mm diam., high throughput
Z153273
NMR tube caps
NOR508UP7
Norell ® 标准系列 ™ 5 mm NMR 管
Z562270
Wilmad® quartz NMR tube
Z118079
Z744261
Wilmad® NMR Benchtop Tube
NOR507HP7
colorless tube
neck thread push fit
DURAN® 231700117Schott
not available in USA and Canada
300 MHz frequency
178 mm × 5 mm
0.07 mm
5 mm
0.75 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
实验室试管
样品处理
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 4
151874
二甲基亚砜-d 6
T3924
胰蛋白酶-EDTA 溶液
151823
氯仿-d