重要文件
Z312258
Gerhardt® EV1 hotplate
Hot plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
暫時無法取得訂價和供貨情況
AC/DC 輸入
220 V AC
等級
CE Compliant
特點
Threaded socket for support rod.
製造商/商標名
Gerhardt
存貨情形
not available in USA and Canada
尺寸
150 mm × 225 mm × 110 mm, overall
輸出
450 W
一般說明
temperature ≤ 425°C
Small laboratory heaters with 85mm diam. top and SS housings.
Stepless energy control.
法律資訊
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)