推薦產品
接合處
joint: ST/NS40/38
製造商/商標名
Quickfit CX 7/06/SC
存貨情形
not available in USA and Canada
長度
250 mm
表面積
130 cm2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Bulb sections give greater surface area for more cooling than the corresponding Liebig type condenser. Generally used for reflux. Condensers have plain stem tops.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited