重要文件
Z303453
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/29
同義詞:
FR500/3S/2A
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
接合處
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Quickfit FR500/3S/2A
存貨情形
not available in USA and Canada
高度
150 mm
容量
500 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
One vertical central neck and one angled side neck
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)