重要文件
Z300853
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 10/19, bottom male joint: ST/NS 14/23
同義詞:
DA01
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
female joint: ST/NS top10/19
male joint: ST/NS bottom14/23
製造商/商標名
Quickfit DA 01
存貨情形
not available in USA and Canada
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
法律資訊
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)