重要文件
Z273279
Sigma-Aldrich
Liquinox® 无磷液体洗涤剂
pkg of Bulk packs
同義詞:
Liquinox® 无磷液体洗涤剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
47131800
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
描述
anionic detergent
製造商/商標名
Alconox, Inc.
包裝
pkg of Bulk packs
技術
electrophoresis: suitable
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
浓缩阴离子洗涤剂,用于手动和超声波清洗。免费冲洗,为您提供可靠的结果,不含干扰残留物。极其温和,完全溶于硬水和软水。美国农业部授权。稀释 1:100。pH 8.5
浓缩阴离子洗涤剂,用于手动和超声波清洗。免费冲洗,为您提供可靠的结果,不含干扰残留物。极其温和,完全溶于硬水和软水。美国农业部授权。稀释 1:100。pH 8.5
法律資訊
Liquinox is a registered trademark of Alconox, Inc.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)