重要文件
Z247723
Coors high-alumina crucible cover
diam. 39.4 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122200
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Coorstek 65608
直徑
39.4 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Covers may not fit exactly on crucibles due to unavoidable wall thickness variations within the crucible.
For Z247626
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)