重要文件
Z247537
Coors porcelain pestle
for Z247499
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
材料
porcelain
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Coorstek 66323
杵長度
194 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
應用
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)