文件
Z247189
Coors 瓷坩埚
Wide form, capacity 62 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122200
NACRES:
NB.43
材料
porcelain
蓋帽尺寸
E
包裝
pack of 12
製造商/商標名
Coorstek 66137
高度
38 mm
容量
62 mL
頂端外徑
60 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
除底部外表面和边缘外,内部和外部上釉。
  • 最高使用温度:1150°C;真空使用限值:1300°C
  • 坩埚无孔隙,因此烧制后重量不应有任何变化。
盖子单独订购。
特點和優勢
  • 确保高抗热震性
  • 耐用
  • 坚硬
  • 稳定的耐火材料品质
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.