重要文件
Z245119
Bransonic ® 超声清洗器
Branson 3510DTH, tank capacity 5.7 L, digital timer/heater/degas/temp, AC/DC input 115 V AC
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
特點
CSA approved
製造商/商標名
Branson 3510DTH
存貨情形
not available in EU
寬度 × 直徑 × 高度
11 1/2 in. × 6 in. × 6 in.
罐容量
5.7 L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
这些清洁器具有耐冲击的塑料外壳,带有凹入的不锈钢储罐,以减少飞溅和滴落。烧杯或零件不宜直接接触清洁剂箱的底部。
单独订购配件托盘
  • 标准型号有一个控件来激活超声波并设置时间限制
  • 数字读出模型上的触摸控使得可以设置和监测长达 99 min 的清洁周期,并以 °C 为单位显示溶液温度
  • 这些型号具有脱气功能,可以立即以最大效率使用。
  • 所有装置均有可靠的固态电路
  • 加热器温度 80°C
法律資訊
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)