重要文件
Z244910
Bransonic ® 超声清洗器
Branson 2510MT, AC/DC input 115 V AC, tank capacity 2.8 L, with mechanical timer
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103706
特點
CSA approved
製造商/商標名
Branson 2510MT
存貨情形
not available in EU
寬度 × 直徑 × 高度
9 1/2 in. × 4 in. × 5 1/2 in.
罐容量
2.8 L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
这些清洁器具有耐冲击的塑料外壳,带有凹入的不锈钢储罐,以减少飞溅和滴落。烧杯或零件不宜直接接触清洁剂箱的底部。
单独订购配件托盘
  • 标准型号有一个控件来激活超声波并设置时间限制
  • 数字读出模型上的触摸控使得可以设置和监测长达 99 min 的清洁周期,并以 °C 为单位显示溶液温度
  • 这些型号具有脱气功能,可以立即以最大效率使用。
  • 所有装置均有可靠的固态电路
  • 加热器温度 80°C
Heater not included with this model.
法律資訊
Bransonic is a registered trademark of Branson Ultrasonics Corp.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Menglin Liu et al.
Nature communications, 10(1), 2126-2126 (2019-05-11)
Repair of the endothelial cell barrier after inflammatory injury is essential for tissue fluid homeostasis and normalizing leukocyte transmigration. However, the mechanisms of endothelial regeneration remain poorly understood. Here we show that the endothelial and hematopoietic developmental transcription factor Sox17