重要文件
Z223530
Sigma-Aldrich
Aldrich® septum-inlet adapter, male
Screw-thread, joint: ST/NS 24/40
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS24/40
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Septum-inlets require septum Z565695 or Z565679 except where noted.
聯結
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)