重要文件
Z220329
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type female joint cap
female joint: ST/NS 45/40
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
標籤
J
K
接合處
female joint: ST/NS45/40
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
聯結
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.