重要文件
Z215449
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 29/42
同義詞:
ptfe sleeves
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
joint: ST/NS29/42
製造商/商標名
Cowie
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)