文件
Z203335
Sigma-Aldrich
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 29/32
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
接合處
joint: ST/NS29/32
旋塞尺寸
4 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC