文件
SYNA122440
Synthware vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 24/40
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A122440
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.