重要文件
Z189863
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
L 1 in. × 1 in.
同義詞:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE-coated
cross PTFE-coated bar
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37144-0100
長度
1 in. × 1 in.
25.4 mm
直徑
14.3 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
法律資訊
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)