重要文件
Z188697
Sigma-Aldrich
Wheaton 样品瓶
clear, volume 2 mL, cap size 8 - 425, diam. × H 12 mm × 36 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
clear borosilicate glass vial
特點
closure type screw top vial
包裝
pkg of 200 ea
蓋帽尺寸
8 - 425
直徑× 高度
12 mm × 36 mm
容積
2 mL
顏色
clear
接頭
thread for 8-425
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
小瓶包装于带有隔板的瓦楞托盘中,然后收缩包装以减少微粒污染。
可高压灭菌的硼硅酸盐USP 1型玻璃。瓶盖需单独订购。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Hanno i tappi?
    1 answer
    1. Caps are not included in this product. The recommended caps and septa are listed in the 'Related Products' section of the product page as shown below:
      Z162531 Black phenolic open top screw caps, Cut-out top, without septum, thread for 8-425, pkg of 200 ea
      Z188808 Black plastic caps, Solid top, white rubber liner, thread for 8-425, pkg of 1000 ea
      Z162566 Septa for open top caps, for cap size 8 mm, tan PTFE/silicone
      Z162558 Septa for open top caps, for cap size 8 mm, red PTFE/silicone