一般說明
在极端环境(-160 to 150°C)下工作时,可提供保温和灵便性。
应用:高压灭菌器,冰箱,低温气体中的液态氮、氧或氦操作,冷藏室,超级冰箱,低温液体灌装,研究和临床制药实验室中的干冰处理,遗传和生物技术,生育诊所,低温研磨,以及许多其他工业应用。
尺码(L:长度,W:掌宽)
- 该形式可提供额外的保暖和舒适性
- 耐溶剂/化学品
- 透气无静电
- 可机洗/可干燥的内衬
- 适合1000级洁净室使用
- 无石棉
应用:高压灭菌器,冰箱,低温气体中的液态氮、氧或氦操作,冷藏室,超级冰箱,低温液体灌装,研究和临床制药实验室中的干冰处理,遗传和生物技术,生育诊所,低温研磨,以及许多其他工业应用。
尺码(L:长度,W:掌宽)
- SIZE S hand L x W 17.1 x 17.8 - 20.2 cm
- SIZE M hand L x W 18.2 x 20.3 - 22.8 cm
- SIZE L hand L x W 19.2 x 22.9 - 25.3 cm
- SIZE XL hand L x W 20.4 x 25.4 - 27.8 cm
- SIZE XXL hand L x W 20.4 x 27.9 - 30.4 cm
- SIZE 3XL hand L x W 20.4 x 30.5 - 33.0 cm
注意
不得浸入液化气体或接近明火使用。溢出或溅水时避免接触皮肤。
其他說明
超大尺寸可提供更好的热保护。
法律資訊
Cryo-gloves is a registered trademark of Tempshield, Inc.