重要文件
Z179965
Supelco
不锈钢管道连接头
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
製造商/商標名
Ace Glass 580912
技術
LPLC: suitable
一般說明
用末端连接头将管道连接至 M-M 柱。螺纹为 1/4-28,延伸部位外径为 1.5mm。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)