重要文件
Z179531
Supelco
Michel-Miller 色谱柱
L × I.D. 600 mm × 50 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.52
暫時無法取得訂價和供貨情況
防護罩尺寸
G
等級
for chromatography
製造商/商標名
Ace Glass 5795-54
參數
100 psi max. pressure
技術
LPLC: suitable
長度 × 內徑
600 mm × 50 mm
接頭
#50-11 Ace-Thred
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于高效、低压液相色谱 (HPLPLC)。色谱柱末端的几何形状使得样品能在入口处以窄带的形式引入,流出的时候不会导致额外的谱带展宽或峰形变差。三根较大的色谱柱采用圆锥形设计,可减小流路长度差,并避免方形末端配件可能带来的死体积。与 PTFE 耦接头、进样口以及末端连接头搭配使用,无需 O 形圈。旨在用于高压操作,应始终配备所指定的塑料安全罩。色谱柱具有防止掉屑和破损的环氧树脂涂层。使用滤纸片来保持填料。色谱柱的内径按照最大直径测量;有效长度为螺纹之间的距离。由硼硅酸盐玻璃制成。色谱柱配件和连接头需要单独订购。*获得美国专利 4 131 547 许可。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)