重要文件
Z153095
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed round-bottom flasks
capacity 500 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck
無菌
non-sterile
特點
closure type Standard Taper Joint
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
容量
500 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
24/40 joint, with two hose connections. Multifunctional-can be water cooled or heated with hot water or steam.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)