Merck
全部照片(3)
重要文件
Z152447
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with feed tube
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
接合處
male joint SJ35/20
joint stopcock19/38
體積測量範圍
500 mL (dry ice reservoir)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For Büchi rotary evaporators R110, and R151. For use with short stem duct.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)