Merck
全部照片(3)
重要文件
Z150428
Keck® Joint Clip
standard taper, yellow, joint size 14
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
顏色
yellow
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
法律資訊
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)