重要文件
Z136468
移液器填料
red natural rubber bulb type
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
red natural rubber bulb
製造商/商標名
RED-001
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
带阀的,可选择天然或硅橡胶灯泡。可通过手指按压对液体的填充和排放进行安全的手动控制。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Questions
  1. Does Z136468 pipette filler fit 10 ml (7.87mm diameter) and 1 ml (4.79 mm diameter) pipettes
    1 answer
    1. This natural rubber filler has a 1/4 in. or 6.35 mm diameter opening and will accommodate pipettes up to 50 mL. The 4.79 mm diameter pipette would not be suitable.