重要文件
Z126012
Ace precision-ground shaft
diam. × L 10 mm × 440 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.72
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
glass
描述
With button
特點
for flask size 250 ‑ 3,000 mL
製造商/商標名
Ace Glass 806803
直徑×長度
10 mm × 440 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)