重要文件
Z124648
Sigma-Aldrich
Suba-Seal®隔膜
red rubber, Suba-Seal® 41, fits neck I.D., 20.5 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.35
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
red rubber
特點
fits neck I.D. 20.5 mm
製造商/商標名
Suba-Seal® 41
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Suba-Seal 品牌是众所周知的具有锯齿状塞子的高质量橡胶翻转盖,Sigma-Aldrich 独家提供。适用于空气和湿度敏感的化学程序。用无芯针穿刺后,橡胶封闭穿刺口,提供气密性和防潮密封性,保护容器或容器内容物免受空气的影响。
该密封件的翻转法兰模压到容器颈部外部的把手上,促进双重密封和空心塞子上的环形锯齿。环状锯齿压在瓶颈内壁,使每个锯齿成为抽吸密封点。
天然橡胶隔片的储存注意事项: 储存隔片 在密闭的袋子中排出阳光,以延缓水华,它是形成一个发白的橡胶表面的薄膜。开花是一个自然的过程,不影响性能。使用前通过清洗或擦拭清除可见的水华。
注: 为了在使用大口径转移针时更加安全,使用捆扎带将隔膜固定在瓶口或烧瓶开口处。参见系带和附件工具列表。
法律資訊
Suba-Seal is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)