重要文件
Z115029
Sigma-Aldrich
V-Vials® 血清样品瓶
volume 0.1 mL, mouth O.D. 11 mm, diam. × H 12 mm × 32 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
clear glass vial
特點
closure type crimp top vial
直徑× 高度
12 mm × 32 mm
口外徑
11 mm
容積
0.1 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
仅有样品瓶。其材质为可高压消毒的美国药典 1 类硼硅酸盐玻璃。采用 11mm 铝质密封盖。其容积为 0.1mL,适用于标准的 GC 自动进样器。
法律資訊
V-Vial is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)