重要文件
WHA99111304
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
PTFE membrane, pore size 0.45 μm, pack of 500 ea
同義詞:
13 mm syringe filter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104922
NACRES:
NB.24
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌
non-sterile
包裝
pack of 500 ea
製造商/商標名
Whatman 9911-1304
參數
67.5 psi pressure
直徑
13 mm
過濾器面積
0.65 cm2
尺寸
19.6 × 16.9 mm
重量
0.52 kg
孔徑
0.45 μm
接頭
female Luer inlet
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
特點和優勢
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
其他說明
Suitable for volumes of 10 mL or less
法律資訊
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)