重要文件
WHA10350241
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 33 x 90 mm - thickness 1.5 mm, 25/pk
同義詞:
Z696528
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104817
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
包裝
pack of 25
製造商/商標名
Whatman 10350241
Whatman Article No. 28414698 (US reference)
寬度 × 長度
33 mm × 90 mm
厚度
1.5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
特點和優勢
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
其他說明
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
法律資訊
Whatman is a registered trademark of Cytiva
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)