文件
W700211
Sigma-Aldrich
苯甲酸钾
≥99%, FG
同義詞:
苯甲酸 钾盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5COOK
CAS號碼:
分子量::
160.21
Beilstein:
3719165
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
酶號碼:
E212
NACRES:
NA.21
等級
FG
Halal
Kosher
品質等級
法律遵循
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥99%
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
odorless
SMILES 字串
[K+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.K/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XAEFZNCEHLXOMS-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1