重要文件
W6918
棕榈酸钾-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
同義詞:
十六烷酸-1-13C 钾盐, 十六烷酸钾-1-13C, 棕榈酸-1-13C 钾盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)1413CO2K
CAS號碼:
分子量::
295.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
等級
cGMP
同位素純度
≥99 atom % 13C
化驗
≥99% (CP)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
InChI 密鑰
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)