重要文件
W530345
Sigma-Aldrich
布枯叶油,Betulina
natural, FG
同義詞:
Agathosma betulina
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
FEMA號碼:
2169
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
生物源
Barosma betulina
等級
FG
Kosher
natural
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 173.65 (172.51)
形狀
liquid
成份
Limonene, 16.6%
Linalol, 0.5%
Pulegone, 35-45%
折射率
n20/D 1.475
密度
0.922 g/mL at 25 °C
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
berry; green; tropical; herbaceous; minty; fruity
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
154.0 °F - closed cup
閃點(°C)
67.78 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)