重要文件
W513806
Sigma-Aldrich
2,4-二甲基-3-环己烯-1-甲醛
≥97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C6H7CHO
CAS號碼:
分子量::
138.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
密度
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
SMILES 字串
[H]C(=O)C1CCC(C)=CC1C
InChI
1S/C9H14O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
MZZRKEIUNOYYDF-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
150.8 °F - closed cup
閃點(°C)
66 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)