重要文件
W500704
Sigma-Aldrich
(E)-2-甲基-2-丁酸-2-甲丙酯
≥98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH=C(CH3)CO2CH2CH(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
156.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
等級
Kosher
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
182-184 °C (lit.)
密度
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
herbaceous
SMILES 字串
C\C=C(/C)C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C9H16O2/c1-5-8(4)9(10)11-6-7(2)3/h5,7H,6H2,1-4H3/b8-5+
InChI 密鑰
XDEGQMQKHFPBEW-VMPITWQZSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)