生物源
botanical
品質等級
等級
Halal
Kosher
natural
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; oily; waxy
InChI
1S/C9H18O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,9-10H,4,6-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
WFZFXUZFKAOTRR-UHFFFAOYSA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
386.1 °F
閃點(°C)
196.7 °F