About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H18O
CAS號碼:
分子量::
142.24
FEMA號碼:
3962
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
Flavis號碼:
02.209
NACRES:
NA.05
agency:
follows IFRA guidelines
推薦產品
等級
Fragrance grade
Kosher
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
化驗
≥80%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
musty; cooling; minty; spicy
SMILES 字串
OC1CC(CC(C)(C1)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7-8,10H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
BRRVXFOKWJKTGG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1