重要文件
W461655
Sigma-Aldrich
2-Butyl-2-octenal
natural (US), ≥95%
同義詞:
2-Hexylidenehexanal
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H22O
CAS號碼:
分子量::
182.30
FEMA號碼:
4616
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
botanical
品質等級
等級
Halal
Kosher
natural (US)
法律遵循
FDA 21 CFR 117
化驗
≥95%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; vegetable
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C\C(=C\CCCCC)\CCCC
InChI
1S/C12H22O/c1-3-5-7-8-10-12(11-13)9-6-4-2/h10-11H,3-9H2,1-2H3/b12-10+
InChI 密鑰
LYGMPIZYNJGJKP-ZRDIBKRKSA-N
免責聲明
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)