About This Item
線性公式:
CH3SCH2COOCH3
CAS號碼:
分子量::
120.17
FEMA號碼:
4003
Beilstein:
1902431
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.146
NACRES:
NA.21
推薦產品
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
雜質
may contain ≤50 ppm Methyl chloroacetate (residual solvent)
折射率
n20/D 1.4650 (lit.)
bp
49-51 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
nutty; roasted
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)CSC
InChI
1S/C4H8O2S/c1-6-4(5)3-7-2/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
HZYCAKGEXXKCDM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup