文件
W393215
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl propionate
≥97%, FG
同義詞:
(E)-2-Hexen-1-yl propionate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H16O2
CAS號碼:
分子量::
156.22
FEMA號碼:
3932
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
09.395
NACRES:
NA.21
等級
FG
品質等級
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥97%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
apple; banana; green; fruity; tropical; rhubarb
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3