重要文件
W385808
Sigma-Aldrich
3-甲基-1-丁硫醇
≥97%
同義詞:
异戊硫醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2CH2SH
CAS號碼:
分子量::
104.21
FEMA號碼:
3858
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
12.171
NACRES:
NA.21
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
synthetic
品質等級
化驗
≥97%
折射率
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
密度
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
sulfurous
SMILES 字串
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
64.4 °F - closed cup
閃點(°C)
18 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)