重要文件
W376177
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hepten-4-one
natural (US), ≥97%, mixture of isomers, FG
同義詞:
Filbertone, Hazelnut ketone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H14O
CAS號碼:
分子量::
126.20
FEMA號碼:
3761
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
Flavis號碼:
07.139
NACRES:
NA.21
感官的:
hazelnut; nutty
等級:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
生物源:
botanical
agency:
follows IFRA guidelines
食物過敏原:
no known allergens
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
botanical
品質等級
等級
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural (US)
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
化驗
≥97%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
hazelnut; nutty
SMILES 字串
O=C(C(CC)C)\C=C\C
InChI
1S/C8H14O/c1-4-6-8(9)7(3)5-2/h4,6-7H,5H2,1-3H3/b6-4+
InChI 密鑰
ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
141.8 °F - closed cup
閃點(°C)
61 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)