重要文件
W369004
Sigma-Aldrich
顺式-3-己烯醇乳酸酯
≥98%, FG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH(OH)CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS號碼:
分子量::
172.22
FEMA號碼:
3690
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
10681
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
9.545
感官的:
green; leafy; melon; fruity; sweet
等級:
FG
Halal
Kosher
生物源:
synthetic
agency:
meets purity specifications of JECFA
食物過敏原:
no known allergens
生物源
synthetic
品質等級
等級
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
化驗
≥98%
折射率
n20/D 1.446 (lit.)
bp
71 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
green; leafy; melon; fruity; sweet
SMILES 字串
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)C(C)O
InChI
1S/C9H16O3/c1-3-4-5-6-7-12-9(11)8(2)10/h4-5,8,10H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
InChI 密鑰
NNLLMULULOBXBY-PLNGDYQASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)